Learn More
Invitrogen™ Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ INVF
Permet une réplication stable d’un nombre élevé de copies des plasmides
Marque: Invitrogen™ C202006
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
- Sélection bleu ou blanc des clones recombinants (lacZδM15)
- Réduction de la recombinaison homologue des plasmides transformés (recA)
- Meilleure qualité des préparations d’ADN plasmidique (finA1)
- Production et sauvetage d’ADN simple brin à partir de vecteurs porteurs de l’origine f1 de la réplication (F’)
Spécification
INVαF´ | |
> 1 x 108 | |
Oui | |
E. coli | |
40 x 50μl |
Oui | |
Chimiquement compétent | |
Oui | |
Clonage, transformation |