Learn More
Invitrogen™ Platinum™ GenoType Tsp DNA Polymerase
Le démarrage à chaud intégré permet une réaction à la température ambiante.
618.00€ - 4410.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Faible |
---|---|
Polymérase | Polymérase de génotypage Tsp |
Vitesse de réaction | Standard |
Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
À utiliser avec (application) | Hot-start PCR |
Includes: Platinum GenoType TspDNA Polymerase is supplied with 10X PCR Buffer (200mM Tris-HCl (pH 8.4), 500mM KCl), and a vial of 50mM MgCl2.
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10524443
|
Invitrogen™
11448024 |
400 Reactions |
618.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10694793
|
Invitrogen™
11448032 |
2000 Reactions |
4410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’ADN polymérase Platinum GenoType Tsp est conçu et qualifié spécifiquement pour l’amplification de marqueurs de répétition dinucléotidique dans des applications de génotypage basées sur la PCR. L’enzyme est pré-complexée avec un inhibiteur de thermolabiles contenant des anticorps monoclonaux dirigés contre l’ADN polymérase Tsp, fournissant une méthode de “démarrage à chaud” automatique qui améliore la spécificité de la PCR et permet l’assemblage de la réaction à température ambiante.
Application
Amplification des loci de répétition dinucléotide dans les applications où l’élimination de l’ajout de nucléotides non structurés en matrice est souhaitable.
Définition de l’unité
Une unité d’ADN polymérase Platinum GenoType Tsp a été fonctionnellement déterminée comme équivalente à une unité d’ADN polymérase Taq dans l’amplification des répétitions dinucléotidiques en utilisant des conditions de réaction standard de l’ADN polymérase Taq. Une unité d’ADN polymérase Tsp se rapproche de 2,5 unités d’activité. Une unité d’activité incorpore 10 nmol de désoxyribonucléotides dans un matériau précipitable à l’acide en 30 minutes à 74°C dans des conditions de réaction optimisées.
PCR à démarrage à chaud, PCR, PCR et PCR en temps réel, génotypage par PCR
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions sur glace sèche ou mouillée
Spécification
Faible | |
Standard | |
Hot-start PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Composants séparés |
Polymérase de génotypage Tsp | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
1 X | |
Arrondi | |
500 bp ou moins |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.