Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Combine les deux technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise et exacte de l’expression génétique en une étape.
670.00€ - 2825.00€
Spécification
Méthode de détection | SYBR |
---|---|
Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Vitesse de réaction | Étalon |
À utiliser avec (équipement) | Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
Includes: 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10114582
|
Invitrogen™
11736059 |
500 réactions |
2825.00€
500 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10534633
|
Invitrogen™
11736051 |
100 réactions |
670.00€
100 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit de PCR quantitative en temps réel SuperScript™ III Platinum™ One-Step permet une détection sensible et spécifique en association à des sondes et des amorces fluorogéniques ; le kit qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step, quant à lui, permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
- SuperScript™ III temps réel pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées, afin d’obtenir un meilleur taux de réussite dans le cas de structures ARN secondaires complexes
- ADN polymérase Taq Platinum™ avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité
- Amorces fluorogéniques LUX™ (Figure 1) ou sondes fluorogéniques à double marquage pour des performances supérieures en matière de détection
- Colorant SYBR™ Green I pour une détection facile et pratique
- Validation des performances sur différentes plateformes d’instruments en temps réel, notamment sur des systèmes à rotor
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
SYBR | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Kit de qRT-PCR en une étape | |
PCR en temps réel (qPCR) |
RT-qPCR en 1 étape | |
Étalon | |
Platinum™, SYBR™, SuperScript™ | |
Glace carbonique | |
ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.