Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Growth Blocks
Composant du système de purification des plasmides PureLink 96
Marque:  Invitrogen™ 12256020
745.37 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Code produit. 10033782
  • 1118.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Ensemble de 50 blocs
Description
Description
  • Les blocs de croissance PureLink offrent une approche unique haut débit pour l’isolement de l’ADN plasmide dans le système de purification des plasmides PureLink 96.
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée d’ADN plasmide, analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Ensemble de 50 blocs. Les composants PureLink™ 96 sont livrés à température ambiante. Lors de la réception du produit, stocker les composants à température ambiante.
Purification automatisée des acides nucléiques, extraction d’ADN
Bloc de croissance
Température ambiante
Plaque à 96 puits Deep-Well
PureLink™
50 blocs