Learn More
Invitrogen™ Kit Maxiprep pour filtre plasmidique HiPure PureLink™
Purification en 90 minutes
Marque: Invitrogen™ K210017
476.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : CAS : 9048-46-8 Poids : 3.50000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Les kits de filtres plasmidiques Purelink HiPure comprennent des tampons d’équilibrage (EQ1), des tampons de réfraction (R3), des tampons de Lyse (L7), des tampons de précipitation (N3), RNase A, tampon de lavage (W8), des tampons d’élution (E4), tampon TE (TE) et colonnes filtre HiPure.
Description
Le kit PureLink HiPure Midiprep de filtration plasmidique est conçu pour isoler l’ADN plasmidique de la plus haute pureté à partir de 25 à 100 ml d’une culture bactérienne d’une nuit. Les kits PureLink HiPure Midiprep de filtration plasmidique sont dotés de colonnes de filtrage HiPure, qui associent au sein d’une même unité un processus de filtration visant à clarifier le lysat bactérien et un processus de purification de l’ADN plasmidique par résine à échange d’anions. L’ADN plasmidique ainsi obtenu est de qualité équivalente à celui obtenu durant un processus de purification impliquant deux passages via des gradients de chlorure de césium, à savoir la méthode de purification d’ADN la plus rigoureuse.
- Purifiez l’ADN et obtenez, en moins de deux heures, un produit de haute qualité qui vous permettra de procéder à une transfection ou à d’autres applications, sans avoir besoin de prendre de mesures supplémentaires pour éliminer les contaminants (ARN, protéines, endotoxines, etc.).
- L’élimination du phénol, du chloroforme, du bromure d’éthidium et du chlorure de césium du protocole permet, par ailleurs, de limiter l’exposition aux matières dangereuses, et en facilite l’élimination.
- Protocoles simples : clarification du lysat bactérien sans centrifugation
- Résultats rapides : gain de temps grâce à une purification de l’ADN plasmidique en moins de deux heures
- Rendement élevé : jusqu’à 200 μg pour les kits Midiprep et 850 μg pour les kits Maxiprep
- Performances fiables : ADN plasmidique de haute qualité purifié avec ces kits, compatible avec un grand nombre d’applications
- L’ajout d’une colonne de filtration HiPure aux kits plasmidiques PureLink HiPure permet d’éliminer rapidement le lysat bactérien, sans avoir recours à une centrifugation
- La cartouche de filtration du lysat est intégrée à la colonne de liaison d’ADN afin de permettre la clarification du lysat et la liaison de l’ADN plasmidique directement à la résine à échange d’anions
- Un seul nettoyage de la colonne permet d’éliminer les impuretés telles que l’ARN, les protéines, les métabolites et d’autres molécules à faible poids moléculaire. L’ADN plasmidique ultrapur est alors élué avec un tampon à forte teneur en sel
- L’ADN est alors dessalé, puis concentré selon un processus de précipitation à l’isopropanol, avant d’être collecté par centrifugation
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Colonne de filtration | |
Colonne | |
Maxi | |
15 ml | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
25 préparations | |
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle) | |
Kit MaxiPrep pour filtre plasmidique | |
Qualité transfection | |
ADN plasmide | |
90 min |
Les kits de filtres plasmidiques PureLink™ HiPure comprennent des tampons d’équilibrage (EQ1), des tampons de resuspension (R3), des tampons de lyse (L7), des tampons de précipitation (N3), RNase A, tampon de nettoyage (W8), des tampons d’élution (E4), tampon TE (TE) et colonnes filtre HiPure. Conserver tous les composants à température ambiante lors de la réception. | |
Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat | |
Culture bactérienne | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
< 40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC | |
PureLink™ | |
25 préparations | |
Température ambiante | |
PureLink™ | |
1000 µg |
Sécurité et traitement
- PureLink HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, Sodiumlauryl sulphate, Sodium hydroxide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.