Learn More
Invitrogen™ Kit de purification PCR PureLink™
Aucune purification fastidieuse du gel n’est nécessaire
121.00€ - 542.00€
Spécification
Format | Kit |
---|---|
Durée de fonctionnement | 10 min |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Technologie d’isolement | Colonne de centrifugation de silice |
Type d’échantillon | Produits de PCR |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10751164
|
Invitrogen™
K310001 |
50 préparations |
121.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10404412
|
Invitrogen™
K310002 |
250 préparations |
542.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Fournit deux tampons de liaison pour les fragments > 100 bp ou > 300 bp
- Peut être effectuée dans une colonne unique ou une plaque 96 puits
- Durée inférieur à 10 min
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Kit | |
Température ambiante | |
Produits de PCR |
10 min | |
Colonne de centrifugation de silice |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.