Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Purification Wash Buffer W1
Utilisé avec le kit de purification de PCR PureLink™
Marque:  Invitrogen™ K310006
19.94 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10091268
  • 29.92€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
Le tampon est activé par l’ajout de 160 ml d’éthanol pur.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Tampon de lavage
Produits de PCR
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Tampon de lavage W1 de purification par PCR
Température ambiante
Stockez le tampon de lavage à température ambiante.
ADN
PureLink™
40 mL
PureLink™