Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ OliGreen™ ssDNA Assay Kit and Quant-iT OliGreen ssDNA Reagent
Le kit de dosage d’ADNsb Quant-iT™ OliGreen et le réactif d’ADNsb Quant-iT OligGreen contiennent un colorant des acides nucléiques vert fluorescent ultrasensible pour la quantification des oligonucléotides et de l’ADN simple brin (ADNsb) dans une solution.
Marque:  Invitrogen™ O7582
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 10729443
  • 920.00€ / 1mL
En stock
Description
Quantifiez facilement l’ADNsb à l’aide du kit et du réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen. Ce kit de dosage et ce réactif permettent une quantification sensible de l’ADN simple brin sans nécessiter d’échantillon hautement concentré. Vous pouvez quantifier dès 100 pg/ml à l’aide du kit de dosage ou du réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen.
Quantifiez l’ADNsb et d’autres oligonucléotides avec précision et sans avoir besoin d’un échantillon hautement concentré avec le kit de dosage d’ADNsb Quant-iT OliGreen et le réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen. Les kits de dosage d’ADNsb Quant-iT OliGreen contiennent un colorant des acides nucléiques vert fluorescent ultrasensible pour la quantification des oligonucléotides et de l’ADN simple brin (ADNsb) dans une solution. Le réactif de dosage d’ADNsb Quant-iT™ OliGreen™ permet aux chercheurs de quantifier à peine 1 ng/ml d’oligonucléotide ou d’ADNsb (200 pg dans un volume de dosage de 200 µl) avec un lecteur de microplaques par fluorescence utilisant des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescéine. Cette sensibilité dépasse de 10 000 fois celle obtenue par des méthodes d’absorbance.
Outre le colorant, le kit d’analyse d’ADNsb OliGreen comprend un tampon et un étalon d’oligonucléotides. Le réactif OliGreen est également disponible en tant que réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen autonome.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Fluorescent
Lecteur de microplaques
200 pg à 2 μg
Réactif d’ADNsb Quant-iT OliGreen
500/525
200 dosages (volume de dosage de 2 ml)
OLIGREEN, Quant-iT
Température ambiante