Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage large gamme de l’ADNdb Quant-iT™ Qubit™
Hautement sélectif pour l’ADN bicaténaire (ADNdb) sur l’ARN.
107.00€ - 317.10€
Requires: Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 ou autre fluorimètre et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
10625443 Afficher les documents Invitrogen™
Q32850
Dosage 100 107.00€
1 kit Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 154 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10146592 Afficher les documents Invitrogen™
Q32853
Dosage 500 317.10€
500 assays Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 126 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The Qubit dsDNA BR Assay Kit is designed specifically for use with the Qubit Fluorometer. The assay is highly selective for double-stranded DNA (dsDNA) over RNA and is designed to be accurate for initial sample concentration from 100 pg/µl–1,000 ng/µl. The kit provides concentrated assay reagent, dilution buffer, and pre-diluted DNA standards. Simply dilute the reagent using the buffer provided, add your sample (any volume between 1 µl and 20 µl is acceptable), and read the concentration using the Qubit Fluorometer. Common contaminants, such as salts, free nucleotides, solvents, detergents, or protein are well tolerated in the assay.
Which product to choose for dsDNA BR (Broad Range) quantitation?
  • For 1–20 samples: use this Qubit dsDNA BR Assay Kit with the Qubit Fluorometer
  • For 20–2000 samples: use the Quant-iT dsDNA BR Assay Kit with microplate reader
Notes:
1. All Qubit assay kits can be used with the Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3, and Qubit 4 fluorometers.
2. 500 µL thin-walled PCR tubes are required but not included.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.