Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage haute sensibilité de l’ADNdb Qubit™
Hautement sélectif pour l’ADN bicaténaire (ADNdb) sur l’ARN.
109.00€ - 338.10€
Requires: Fluorimètre Qubit 1,0 ou 2,0 ou autre fluorimètre et tubes pour PCR à paroi mince de 500 μl
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
10606433
Afficher les documents
Invitrogen™
Q32851
100 tests 109.00€
100 assays Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 158 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10616763
Afficher les documents
Invitrogen™
Q32854
500 tests 338.10€
1 kit Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 281 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The Qubit dsDNA HS (High Sensitivity) Assay Kit is designed specifically for use with the Qubit Fluorometer. The assay is highly selective for double-stranded DNA (dsDNA) over RNA and is designed to be accurate for initial sample concentrations from 10 pg/µL to 100 ng/µL. The kit provides concentrated assay reagent, dilution buffer, and pre-diluted DNA standards. Simply dilute the reagent using the buffer provided, add your sample (any volume between 1 µl and 20 µl is acceptable), and read the concentration using the Qubit Fluorometer. Common contaminants, such as salts, free nucleotides, solvents, detergents, or protein are well tolerated in the assay.
Which product to choose for dsDNA HS (High Sensitivity) quantitation?
  • For 1–20 samples: use this Qubit dsDNA HS Assay Kit with the Qubit Fluorometer
  • For 20–2000 samples: use the Quant-iT dsDNA HS Assay Kit with microplate reader
Notes:
1. All Qubit assay kits can be used with the Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3, and Qubit 4 fluorometers.
2. 500 µL thin-walled PCR tubes are required but not included.
3. Also available as a “1X” dsDNA assay kit that provides reagent and buffer in a formulation that is stable as a ready-to-use solution for up to one year after preparation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.