Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de l’ARN Quant-iT™ RiboGreen et Réactif d’ARN RiboGreen, Kit de quantification de l’ARN Rediplate™ 96 RiboGreen™
Le kit de quantification de l’ARN RiboGreen RediPlate 96 permet d’effectuer des dosages de quantification de l’ARN rapides, simples et hautement sensibles par fluorescence. La microplaque est préchargée avec le réactif RiboGreen, qui produit une fluorescence vert vif lors de la liaison à l’ARN ou à l’ADN.
Marque: Invitrogen™ R11490
716.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22910" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Quantifiez dès 1 ng d’ARN avec le kit de dosage d’ARN Quant-iT RiboGreen ou le kit d’analyse quantitative de l’ARN RediPlate 96 RiboGreen. Ces kits de quantification d’ARN contiennent le réactif pour ARN Quant-iT RiboGreen, qui est l’un des colorants de détection les plus sensibles pour procéder à la quantification de l’ARN en solution, avec une capacité de détection linéaire par fluorescence s’échelonnant entre 1 et 200 ng d’ARN.
Kit de dosage d’ARN Quant-iT RiboGreenContenant l’un des colorants de détection les plus sensibles pour la quantification de l’ARN, le kit de dosage d’ARN Quant-iT RiboGreen et le kit de quantification d’ARN RediPlate 96 RiboGreen offrent une détection linéaire par fluorescence dans la plage de 1 à 200 ng d’ARN. Les deux kits de dosage contiennent le réactif d’ARN Quant-iT RiboGreen ainsi que des tampons et des étalons d’ARN.
Kit de quantification d’ARN RiboGreen RediPlate 96
Le kit de quantification d’ARN RiboGreen RediPlate 96 est un dosage de quantification d’ARN par fluorescence rapide, simple et hautement sensible. La microplaque est préchargée avec le réactif RiboGreen, qui fait apparaître une fluorescence vert vif lors de la liaison à l’ARN ou à l’ADN. Ajouter simplement du tampon et des échantillons aux puits de microplaques, attendre 10 minutes, puis lire la fluorescence avec n’importe quel lecteur de microplaques à fluorescence standard. La conception polyvalente RediPlate 96 est idéale pour une quantification de l’ARN à haut débit ou la mesure d’un petit nombre d’échantillons.
Le kit de quantification d’ARN RiboGreen RediPlate 96 offre également les avantages suivants :
• Automatisable : le temps d’incubation de 10 minutes sans étapes de séparation rend le dosage idéal pour les mesures automatisées à haut débit
• Précis : le coefficient de variation moyen pour les dosages répliqués est ≤ 5 % en utilisant un système robotique de manipulation des liquides
• Pratique : chaque plaque comprend des étalons d’ARN pré-mesurés et est prête à être utilisée immédiatement
• Facile à lire : le dosage peut être effectué à l’aide de lecteurs de microplaques à fluorescence standard
Applications
Le kit de quantification d’ARN RediPlate 96 RiboGreen est idéal pour mesurer les rendements des préparations d’ARN pour les expériences basées sur les biopuces, la PCR après transcription inverse (RT-PCR), la PCR d’analyse différentielle, l’analyse par transfert Northern, les dosages à la nucléase S1, les dosages de protection à la RNase et les préparations de bibliothèques d’ADNc.
Réactif d’ARN Quant-iT RiboGreen
Le réactif d’ARN Quant-iT RiboGreen est l’un des colorants fluorescents les plus sensibles pour la quantification de l’ARN en solution, avec une détection linéaire par fluorescence dans la plage de 1 à 200 ng d’ARN. Ce réactif est également inclus dans le kit de dosage d’ARN Quant-iT RiboGreen et est fourni avec un tampon et un étalon d’ARN.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Fluorescence | |
Lecteur de microplaques | |
1 à 200 ng | |
Kit d’ARN Quant-iT RiboGreen |
500/525 | |
200 à 2 000 dosages en cuve utilisant un volume de dosage de 2 ml | |
Quant-iT, RIBOGREEN | |
Température ambiante |