Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ One-Cycle cDNA Kit for use with Thermo Scientific™ One-Cycle Assays
Contient de manière pratique tous les réactifs nécessaires à la synthèse de l’ADNc double brin dans le flux de travail GeneChip™
Marque: Invitrogen™ A10752030
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Includes: Amorce T7-Oligo(dT) 50 μM, Reaction Mix 1er brin 5X, DTT 0,1 M, dNTP 10 mM, SuperScript™ II (200 u / μl), Reaction Mix 2e brin 5X, ligase d’ADN E.Coli, ADN polymérase I E.Coli, RNase H, ADN polymérase T4, 0,5 M EDTA, eau exempte de RNase
Description
Le kit comprend la transcriptase inverse SuperScript™ II à activité de RNase H réduite exclusive d’Invitrogen et une amorce contenant de l’oligo (dt) qualifié pour réaliser des réactions standard au protocole Affymetrix. Conçu pour produire de façon constante des rendements plus élevés d’ADNc pleine longueur pour les dosages Affymetrix One-Cycle en utilisant l’ARN total ou l’ARN sélectionné poly A+ (ARNm).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Amorce T7-Oligo(dT) 50 µM, Reaction Mix 1er brin 5X, DTT 0,1 M, dNTP 10 mM, SuperScript™ II (200 u ⁄ l), Reaction Mix 2e brin 5X, ligase d’ADN E.Coli, ADN polymérase I E.Coli, RNase H, ADN polymérase T4, 0,5 M EDTA, eau exempte de RNase La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsque ceux-ci sont entreposés correctement. |
|
Kit | |
ADNc (double brin) | |
ADNc | |
Non | |
Marquage direct | |
SuperScript™ | |
30 réactions |
Basés sur la biotine | |
Biotine | |
ARN poly(A+), ARN total | |
Pour générer de l’ADNc double brin | |
Affymetrix GeneChip™ | |
30 | |
Kit d’ADNc | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.