Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Plus Direct cDNA Labeling System with Alexa Fluor™-aha-dUTPs
Un kit de marquage de microarrays qui associe les performances supérieures de la transcriptase inverse (RT) SuperScript III à la simplicité du marquage direct, ainsi qu’aux Alexa Fluor™-aha-dUTP
Marque: Invitrogen™ L101506
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Includes: Tous les systèmes de marquage d’ADNc direct SuperScript™ incluent de la transcriptase inverse SuperScript™ III, de l’oligo(dT) ancré, des amorces aléatoires, de l’ARN de contrôle, 5X tampon de premier brin, du DTT 0,1 M, un mélange dNTP 10 mM, des colonnes de purification à faible élution, un tampon de chargement, un tampon de lavage, des tubes de prélèvement ambrés et de l’eau traitée au DEPC. Le système de marquage d’ADNc Plus Direct SuperScript™ comprend également de l’Alexa Fluor™ 555- et du 647-aha-dUTP. Les modules d’étiquetage d’ADNc SuperScript™ Direct contiennent tous les mêmes composants, à l’exception des composants de purification.
Description
À la place d’une pointe d’enzyme, le protocole rationalisé intègre des ensembles équilibrés de nouveaux nucléotides optimisés par puces conjugués à des colorants Alexa Fluor 555 et 647. Cela donne des données de matrice plus reproductibles avec des coefficients de corrélation plus élevés qu’en utilisant des réactifs autonomes.
Dans la méthode de marquage de l’ADNc Plus SuperScript, l’oligo(dT) ancré s’hybride au modèle d’ARNm. La RT SuperScript III s’étend depuis le site d’amorçage, incorporant directement le dUTP marqué avec le colorant Alexa Fluor pour produire de l’ADNc marqué. L’ARN modèle est dégradé par hydrolyse de base. Les nucléotides libres et autres contaminants sont éliminés à l’aide de colonnes de purification à faible volume d’élution avant l’hybridation sur microarrays.
- Marquage direct optimisé complet avec des nucléotides aha-Alexa Fluor équilibrés, permettant un plus grand nombre de positifs de matrice
- Amélioration des coefficients de corrélation pour des données plus précises
- Colonnes de purification à faible élution incluses pour faciliter l’utilisation
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage des matrices d’expression, analyse et génotypage de l’expression génétique, analyse des microarrays, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
Spécification
Système de marquage d’ADNc | |
Tous les systèmes/modules de marquage d’ADNc direct SuperScript™ incluent de la transcriptase inverse SuperScript™ III, de l’oligo(dT) ancré, des amorces aléatoires, de l’ARN de contrôle, 5X tampon de premier brin, du DTT 0,1 M, un mélange dNTP 10 mM, des colonnes de purification à faible élution, un tampon de chargement, un tampon de lavage, des tubes de prélèvement ambrés et de l’eau traitée au DEPC. Les systèmes de marquage d’ADNc Plus Direct SuperScript™ incluent également de l’Alexa Fluor™ 555- et du 647-aha-dUTP. Le “système’’ comprend également des composants de purification. Voir le “Module’’ (L101604) si des composants de purification ne sont pas nécessaires. Stockez les colonnes de purification, le tampon de chargement et le tampon de lavage à température ambiante. Conserver tous les autres composants à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647 | |
ADNc | |
ARN | |
30 réactions |
Fluorescent | |
ADNc (marqué) | |
Oui | |
Marquage direct | |
Alexa Fluor™, SuperScript™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.