Learn More
Invitrogen™ T4 DNA Polymerase
ADN polymérase avec une activité exodésoxyribonucléase 3’, mais pas de 5’a3’.
Marque: Invitrogen™ 18005025
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Includes: L’ADN polymérase T4 est fourni avec un flacon de tampon d’ADN polymérase 4X T5 [165 mM d’acétate de Tris (pH 7,9), 330 mM d’acétate de sodium, 50 mM d’acétate de magnésium, 5 mM de DTT].
Description
- Applications : Étiquetage de l’ADN linéaire à double brin par synthèse de remplacement, mutagénèse spécifique au site dirigée par oligonucléotide, étiquetage final 3’ de l’ADN à double brin, polissage de 5’ ou 3 en suspension pour faire des extrémités arrondies
- Source : Purifié à partir d’E. coli exprimant le gène de l’ADN polymérase T4 sur un plasmide
- Tests de performance et de qualité : Matrices d’endodésoxyribonucléase et de phosphatase mono et double brin ; activités d’exodésoxyribonucléase et de polymérase testées
- Définition de l’unité : Une unité incorpore 10 nMol de désoxyribonucléotide total dans du matériel précipitable à l’acide en 30 min à 37°C à l’aide de l’ADN nické DNase I comme amorce de modèle
- Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de glycine-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM (NH4)2SO4, 6 mM de MgCl2, 6,5 μM d’EDTA, 10 mM de 2-mercaptoéthanol, 0,165 mg/ml de BSA, 1,6 mg/ml d’ADN de testicule de saumon DNase I-nické, 0,33 mM de dCTP, 0,33 mM de dATP, 0,33 mM de dGTP, 0,33 mM de dTTP, 76 nM [3H]dTTP, et enzyme dans 0,1 mL pendant 30 min. à 37°C
- Un bulletin technique sur l’ADN polymérase T4 est disponible
Chip-on-Chip, biologie de la chromatine, clonage, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, clonage de l’enzyme de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
L’ADN polymérase T4 est fourni avec un flacon de tampon d’ADN polymérase 5X T4 [ 165 mM d’acétate de Tris (pH 7,9), 330 mM d’acétate de sodium, 50 mM d’acétate de magnésium, 5 mM de DTT]. Stockage à -20°C. | |
ADN polymérase T4 | |
250 U | |
Non |
ADN polymérase | |
3’ à 5’ | |
Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.