Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidine Hydrochloride
Dénaturant protéique hautement concentré
Marque: Invitrogen™ 15502016
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.56000kg
Description
Le chlorhydrate de guanidine UltraPure est un dénaturant protéique fort. Dans une solution de chlorhydrate de guanidine hautement concentrée (5 à 6 M), de nombreuses protéines se déroulent et se séparent en chaînes polypeptidiques constitutives. Le chlorhydrate de guanidine est largement utilisé pour purifier les acides nucléiques à partir d’extraits cellulaires et est utile comme inhibiteur de RNase lors de l’isolement de l’ARNm de cellules de mammifères.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Flacon | |
UltraPure™ | |
500 g | |
Poudre |
Extraction de l’ARN | |
Chlorhydrate de guanidine | |
Sans DNase, sans RNase | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.