Learn More
Invitrogen™ Tampon TAE UltraPure™, 10X
Compatible avec les gels d’agarose
Marque: Invitrogen™ 15558026
47.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 4.14000kg
Description
- Le tampon TAE UltraPure 10X est une solution stérilisée par filtration de 400 mM de Tris-acétate et de 10 mM d’EDTA.
- Le tampon TAE est le tampon le plus couramment utilisé pour l’électrophorèse de l’ADN sur agarose.
- Fourni en flacons en plastique de 1 litre, ou en boîte empilable Cubitainer™ de 4 ou 10 litres
- Une solution de tampon TAE 1X contient 40 mM de Tris-acétate et 1 mM d’EDTA, à un pH 8,3.
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase détectée. Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tampon de migration | |
Conserver à température ambiante. | |
Gels d’agarose | |
UltraPure™ | |
4 l |
10 X | |
Flacon | |
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques | |
Tampon TAE | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.