Learn More
Invitrogen™ Tampon Tris (format poudre) UltraPure™
Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée.
Marque: Invitrogen™ 15504020
137.86 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.09400kg
Includes: Un contenant de 1 kg d’agent tampon TRIS UltraPure
Description
- Utilisé en raison de sa plage de tamponnage (pH 7,0 à pH 9,0) et de sa compatibilité avec de nombreuses enzymes, dont les endonucléases de restriction et les enzymes modificatrices d’ADN
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Spécification
Tris | |
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques | |
Tampon tris | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace |
Contenu : Un contenant (1 kg) d’agent tampon TRIS UltraPure™ | |
UltraPure™ | |
1 kg | |
Poudre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.