Learn More
Invitrogen™ Sandwichs de PVDF / papier filtre Invitrolon™, 0,45 μm, 8,3 x 7,3 cm (pour mini gels)
Prédécoupé, préassemblé et prêt pour le transfert de protéines
Marque:  Invitrogen™ LC2005
272.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00454kg
Code produit. 11544996
  • 287.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: 20 superpositions de membranes / papiers-filtres par boîte
Description
Description
Fonctionnent bien pour le transfert de protéines et sont particulièrement adaptés pour l’immunotransfert à haute sensibilité et à faible fond.
Les membranes sont prédécoupées en bandes de 8,3 cm x 7,3 cm pour s’adapter aux mini gels et préassemblées avec deux papiers filtres afin de simplifier l’installation du buvardage. De plus, le PVDF Invitrolon™ offre :
  • Une taille de pores uniforme de 0,45 μm, idéale pour le transfert Western de protéines > 10 kDa
  • une capacité de liaison élevée—pour améliorer la sensibilité et diminuer le bruit de fond ;
  • des caractéristiques de réhybridations—pour éliminer les répétitions d’exécutions et de transferts ;
  • une durabilité et une résistance aux solvants—pour le séquençage de protéines et l’analyse d’amino-acides.
Taille des pores de 0,45 μm. 8,3 x 7,3 cm (pour mini gels)
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
8,3 cm
Sandwich
0,45 μm
Température ambiante
0,8 mm
7,3 cm
PVDF
Le PVDF Invitrolon™ est fourni de manière pratique sous forme de 20 superpositions de membranes / papiers-filtres par boîte. Stocker à température ambiante.
7,3 cm x 8,3 cm
Invitrolon™, Novex™