Learn More
Iodic acid, ≥99.5% (RT), Honeywell™
Catalog Number p-7120485
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
7782-68-5
HIO3
175.909
MFCD00011348
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
24345
CHEBI:24857
acide iodique
OI(=O)=O
7782-68-5
HIO3
175.909
MFCD00011348
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
24345
CHEBI:24857
acide iodique
OI(=O)=O
Nom chimique ou matériau Iodic acid
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Numéro UN UN3085
Poids de la formule 175.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (RT)