Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de détermination de l’iode avec joint rodé conique, sans col
Fabriqués en verre borosilicaté. Les flacons de détermination de l’iode avec joint rodé conique Lenz Laborglasinstrumente™, sans collier, sont parfaits pour ajouter des produits chimiques ou liquides précis devant être ajoutés à une solution. Vous pouvez combiner les réactifs requis en quantités précises pour créer une solution.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03026049
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Code produit. 10080281
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Avec bouchon hexagonal creux NS 29/32
  • Avec échelle
  • Avec étiquette d’inscription
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
250 mL
Conical Ground Glass Joint
NS 29/32
85 mm
Borosilicate Glass
Conical
Yes