Learn More
Lenz Laborglasintrumente Iodine Determination Flasks with Conical Ground Joint, without Collar
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03026052
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Avec bouchon hexagonal creux NS 29/32
- Avec échelle (volume approx./ml)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
300 mL | |
10/paquet | |
87 mm |
Verre Duran | |
NS 29/32 |