Learn More
Iodopyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758244
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
32111-21-0
C4H3IN2
205.98
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-iodopyrazine
C1=CN=C(C=N1)I
32111-21-0
C4H3IN2
205.98
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-iodopyrazine
C1=CN=C(C=N1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Iodopyrazine
Couleur Blanc à jaune
Densité 2.0860g/mL
Point d’ébullition 109°C to 110°C (34.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 2.086
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene,hexanes
Poids de la formule 205.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodopyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.