Learn More
Étalon de nitrate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
NO&subscript_3;&superscript_minus; | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitrate Standard |
% min. CAS | 0.1, 99.9 |
% max. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 000 μg/ml |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Certificat d’analyse | Avec certificat d’analyse. |
Solvant ou matrice | H2O |
Quantité | 125 ml |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire