Learn More
Fisherbrand™ ELECTRODE COMBINEE PLOMB électrode ionique combinée
Combined ion-sensitive electrode with solid membrane interchangeable flat surface where ideally calibration should be carried out as often as possible (Less than once a day).
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Électrode ionique combinée• Reproductibilité meilleure que 2%
• Membrane interchangeable
• Raccordement par tête S7 compatible tous pH/mVmètres ou ionomètres
• Electrode combinée sensible aux ions avec membrane solide à surface plane interchangeable
• L'ion à détecter traverse la membrane générant une différence de potentiel proportionnelle à la concentration ionique
• Temps d'analyse généralement inférieur à une minute
• Etapes de préparation des échantillons telles que le filtrage ou la distillation rarement nécessaires
• Le calibrage doit être effectué aussi souvent que possible (au moins une fois par jour) à la même température que l'échantillon
• Température de mesure 0 à 50°C
• Applications
• Agriculture et analyse de l'eau:
• Nitrate, nitrite, calcium, potassium et ammonium. Pour l'analyse des eaux superficielles, eau potable, eau douce et eau de rivière
• Alimentation et boisson:
• Nitrate, potassium, calcium, ammonium, perchlorate et carbonate dans le lait, jus de fruits, eau minérale..
• Biomédical et pharmacie:
• Potassium, calcium et ammonium dans les sérums, fluides biologiques, urine, salive, sucs gastriques..
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer
• Etalon ISE
• Pour l'étalonnage des électrodes ioniques
• Concentration 1000ppm
• En flacon 500mL
• Certificat d'analyse disponible sur www.fr.fishersci.com
• Electrode ionique combinée
Spécification
Ion Selective Electrode |