Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IP-12
Utilisez ces pompes pour les applications analytiques. Les pompes péristaltiques Ismatec™ IP offrent les débits de pulsation les plus faibles ainsi qu’une précision et une répétabilité exceptionnelles sur tous les canaux.
Marque:  Ismatec™ ISM946
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 5.10000kg
Code produit. 11907855
  • 7072.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
31-05-2021
Description
Description
  • Débit de 11 à 44 ml/min par canal - le débit dépend de la capacité en tr/min de l’entraînement
  • Le train planétaire à huit rotors SS réduit les pulsations, augmente la précision du débit et prolonge la durée de vie des tubulures
  • L’affichage LED à quatre chiffres facilite la répétabilité
  • Commande de la pompe par clavier à 6 touches ou signaux externes analogiques et TLL
  • Les cartouches d’écrasement automatique sont faciles à utiliser et fournissent des résultats reproductibles
Spécification
Spécification
Numérique à vitesse variable
8
22 psi
VAC de 230
0,0004 à 11 ml/min. par canal
Oui
LED à quatre chiffres