Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique IP™
Présentent une forte résistance environnementale aux taches et produits chimiques
98.25€ - 148.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Longueur (impériale) | 984 ft |
Longueur (métrique) | 299,9 m |
Diamètre (impériale) | 1 in |
Diamètre (métrique) | 2,54 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10286413
|
Brady™
066030 |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | Cire | 1,57 in |
98.25€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10715556
|
Brady™
066263 |
BBP72 Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, BBP81 Label Printer, Brady 300X-Plus II, Brady 2461, Brady 360X-Plus II, Brady 300X-Plus II, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | Résine | 2,36 in |
148.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pour une utilisation avec les imprimantes à transfert thermique Brady IP
- Qualité d’impression nette pour optimiser la lisibilité des codes-barres
- Résistant aux taches et aux produits chimiques
- Les rubans comprennent une tige
Informations sur la commande
Fournis en rouleaux de 299,92 m (984 pi).
Spécification
Noir | |
299,9 m | |
2,54 cm | |
Encre du côté extérieur | |
1 pièce |
984 ft | |
1 in | |
Ruban | |
RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE |