Learn More
Cytiva Tampons IPG
Produisez une conductivité plus uniforme le long de l’Immobiline™ DryStrip pendant la mise au point. Les tampons IPG de Cytiva sont des tampons contenant des ampholytes formulés pour une utilisation avec des gels Immobiline™ DryStrip.
Marque: Cytiva 17-6000-88
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.00940kg
Description
pulliRéduit la coloration de fond/liliÀ utiliser avec les gels Immobiline DryStrip pour améliorer la solubilité des protéines/liliGarantit des conditions optimales pour la séparation IEF/liliCapacité de charge élevée des échantillons, résolution améliorée et augmentation de la probabilité de détecter des protéines de faible abondance lors de leur utilisation avec des gels Immobiline DryStrip/li/ul/pInformations sur la commande
Fourni en aliquotes d’eau de 1 ml ; commander les gels Immobiline Drystrip séparément.
Spécification
Incolores à légèrement jaune | |
3 à 10 non linéaires | |
Liquide | |
1 ml |
Gels Immobiline DryStrip | |
Tampon IPG | |
Utilisés pour la coloration par focalisation isoélectrique dans l’électrophorèse 2-D, élimine la coloration du fond, améliore la solubilité des protéines, garantit des conditions optimales pour la séparation IEF | |
2deg; à 8deg;C |
Sécurité et traitement
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.