Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data - CO2, Humidity and Temperature
For one free-selectable CO2, humidity and temperature value
4050.00€
Spécification
Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17139994
|
Memmert™
ICO240D38897 |
ICO240 |
4050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17160025
|
Memmert™
ICO50D38897 |
ICO50 |
4050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17169924
|
Memmert™
ICO105D38897 |
ICO105 |
4050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17199954
|
Memmert™
ICO150D38897 |
ICO150 |
4050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Includes temperature distribution survey at Memmert
- For 27 measuring points to DIN 12880:2007-05
- PQ check list as support for validation by customer.
Spécification
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |