missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF8 Mouse anti-Human, Mouse, PE-Cyanine7, Clone: V3GYWCH, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen 25-9852-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370804

  • 131.00€ / 25µg

Expédition estimée
16-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

IRF8 Monoclonal antibody specifically detects IRF8 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

IRF8
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P23611, Q02556
AI893568; H-ICSBP; Icsbp; Icsbp1; IMD32A; IMD32B; Interferon consensus sequence-binding protein; Interferon regulatory factor 8; Irf8; IRF-8; Myls
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human, Mouse
Flow Cytometry
V3GYWCH
PE-Cyanine7
Irf8
Liquid
Irf8
IgG1, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
15900, 3394
Vidéos
Documents