Learn More
Feuille de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number p-4412839
47.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
fer
[Fe]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
fer
[Fe]
Forme : env. 0,49 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Quantité 25 x 25 mm
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur