Learn More
Chlorure de fer(II), 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228997
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7758-94-3
Cl2Fe
126.75
MFCD00011004
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Ferrous chloride
λ²-iron(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Fe++]
7758-94-3
Cl2Fe
126.75
MFCD00011004
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Ferrous chloride
λ²-iron(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Fe++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1026.0°C
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride
Point de fusion 677.0°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire FeCl2
Merck Index 15,407
Informations sur la solubilité Solubility in water: 644g/L
Poids de la formule 126.75
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.