Learn More
Tétrahydrate de chlorure de fer(II), Honeywell
Catalog Number p-7071887
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
dichloroiron;tetrahydrate
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
13478-10-9
Cl2FeH8O4
198.805
MFCD00149709
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
16211588
CHEBI:86249
dichloroiron;tetrahydrate
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire FeCl2 · 4H2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 198.81g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité ReagentPlus™
Tension de vapeur 10mmHg (693°C)