missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | FeSO4 · 7H2O |
Poids de la formule | 278.01g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.5 to 104.5% (manganometric) |
Qualité | puriss. |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Tension de vapeur | 14.6mmHg (25°C) |
Densité | 1.898g/mL at 25°C |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'