missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de fer(III), 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(III) chloride |
Couleur | Gris à noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5 to 102.5% (Iodometry) |
Formule linéaire | FeCl3 |
Fieser | 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138 |
Merck Index | 15,4046 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 480g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, ether and acetone, slightly soluble in cs2, practically insoluble in ethyl acetate |
Poids de la formule | 162.21 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH208-Contient Nickel dichloride. Peut produire une réaction allergique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'