Learn More
Chlorure de fer(III), anhydre, 98 %, Alfa Aesar
Marque:  Alfa Aesar 012357.C4
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7705-08-0 Poids : 25.00000kg Transport : UN number : 1773 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 25kg
Code produit. 11391729
  • 352.00€ / 25kg
Expédition estimée
17-06-2021
Identifiants chimiques
7705-08-0
Cl3Fe
MFCD00011005
Ferric chloride
Spécification
Iron(III) chloride
7705-08-0
Cl3Fe
Black crystalline
Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Cristalline
Odorless
316°C
306°C
anhydrous
98%
MFCD00011005
Ferric chloride
162.21
2.9
Hygroscopic
Noir
25kg
Vidéos
FDS Documents