Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, 97+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 423700100
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 10025-77-1 Poids : 10.00000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 10kg
Emballage Plastic drum
Code produit. 15119293
  • 678.70€ / 10kg
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-08-2018
Ajouter au panier
Description
Description
Lewis acid
Spécification
Identifiants chimiques
Iron(III) chloride hexahydrate
ACS Reagent Grade
97+%
FeCl3·6H2O
MFCD00149712
10025-77-1
≥97%
Cl3Fe·6H2O
270.29
Ferric chloride hexahydrate
Spécification
Iron(III) chloride hexahydrate
ACS Reagent Grade
≥97%
Cl3Fe·6H2O
270.29
01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
100ppm max.
passes test (limit about 0.002%)
50ppm max.
Plastic drum
50ppm max.
Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
30ppm max.
White
10kg
10025-77-1
Crystalline Powder
97+%
FeCl3·6H2O
MFCD00149712
Ferric chloride hexahydrate
30ppm max.
0.01 % max.
100ppm max.
0.01 % max. (as PO4)
500ppm max.
100ppm max.
280.0° to 285.0°C
37.0°C
Vidéos