Learn More
WTW™ Kits de test du fer
Marque:  WTW™ 250435
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 5421-46-5 Poids : 0.15300kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Code produit. 10752562
  • 248.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
Réactif pour mesure en cuve
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
Spécification
Spécification
Pour les eaux usées, l’eau potable, les produits alimentaires
Certificats
180 tests
Kit de test cellulaire du zinc (Zn)
Pour photomètres PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex Photoflex
180
Photométrique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • test fer méthode
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium thioglycolate, thioglycolic acid