Learn More
Micronova™ Sachets BinLiner irradiés
Les sachets BinLiner irradiés Micronova™ destinés à être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches sont conçus pour l’élimination des matières, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits.
Marque:  Micronova™ BL34060DBCIR
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 16652014
  • 332.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
Les sacs BinLiner irradiés Micronova™ destinés à être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches sont conçus pour l’élimination des matières, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits.
Les sachets stériles Micronova BinLiner sont fabriqués en polyéthylène basse densité conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matières premières dans des salles blanches et des environnements aseptiques.
  • Doublures en polyéthylène stérile basse densité dans une gamme de tailles
  • Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
  • Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
  • Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
  • Les doublures de 24 x 36 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-168
  • Conçus pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
  • Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Gousset ou joint plat disponible en option
  • Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
  • Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB), B : conditionnement individuel, 5 par boîte ; BB : 5 revêtements en conditionnement double
Spécification
Spécification
227 L
Non
Conserver à température ambiante
21,7 in
Oui
60 in
40 po
Rouleau de revêtements sur noyau en plastique par sachet double
Stérile
PEBD
60 gal
Blue
55,1 cm
Mise au rebut à usage général
152 cm
102 cm
50/carton
0,08 mm