Learn More
Anhydride isatoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022024
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
118-48-9
C8H5NO3
163.13
MFCD00006700
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
8359
O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
118-48-9
C8H5NO3
163.13
MFCD00006700
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
8359
O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isatoic anhydride
Point de fusion ∼237°C (decomposition)
Densité 1.52
Point d’éclair 308°C (586°F)
Quantité 100 g
Beilstein 136786
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 97%