Learn More
Ismatec™ Tubulure Viton conforme aux exigences de la FDA Ismatec™
Idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et pour un usage général en laboratoire. Utilisez cette tubulure pour le remplissage et le traitement stériles, les systèmes de prélèvement de cellules et de traitement de milieux, la filtration, la fermentation, le transport de culture cellulaire et tissulaire.
Marque: Ismatec™ 97629-30
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Résistante à l’ozone et à la lumière UV Ne se fissure pas, ne gonfle pas, ne durcit pas Couleur jaune translucide Cette tubulure est disponible dans diverses formulations pour la quasi-totalité des applications de pompage- Trois arrêts de tubulure pré-attachés vous permettent d’obtenir deux sections.
- Lorsqu’une section de tubulure s’use, une nouvelle section est prête à l’emploi.
- Les arrêts de la tubulure à trois arrêts adoptent un code couleur en fonction du dia. int. de la tubulure.
- Utilisez une tubulure à trois arrêts avec l’une des pompes à mini-cartouches et les têtes de pompe Ismatec.
- Les mini-cartouches résistent à des pressions allant jusqu’à 22 psi (1,5 bar).
- Alésage intérieur ultra-lisse, excellente biocompatibilité pour les applications sensibles.
- Non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique.
- Faible liaison protéique.
- Scellable à chaud, adhérente, soudure stérile, moulage personnalisé pour les ensembles.
Spécification
Rouge / rouge | |
1,14 mm | |
32 mm | |
12/boîte | |
Max. : 350 ml/min |
Tubulure à 3 arrêts. Alésage intérieur ultra-lisse, excellente biocompatibilité pour les applications sensibles, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique, faible liaison protéique. Scellable à chaud, propriétés d’adhérence, soudable de manière stérile et malléable pour les assemblages. | |
Viton | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et usage général en laboratoire. Remplissage et traitement stériles, systèmes de prélèvement de cellules et de traitement de milieux, filtration, fermentation, transport de cultures cellulaires et tissulaires. Avertissement : Ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient | |
Résistante à l’ozone et à la lumière UV Ne se fissure pas, ne gonfle pas ou ne durcit pas. | |
Jaune translucide |