Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Port de lunettes de protection
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
Marque:  Brady™ 818425
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15690785
  • 13.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
Intérieur et extérieur
-40°C à 120°C
Monde entier
PP
200 mm
1,501 mm
Rond
Blanc sur bleu