Learn More
Iso-Pentane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical P/1030/08
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 78-78-4 Poids : 0.30800kg Transport : UN number : 1265 Chem class : 3 Pack group : I
Quantité. 500mL
Emballage Flacon en verre ambré
Code produit. 10030290
Quantité Prix
1 36.05€ / 500mL
4 32.86€ / 500mL
16 31.22€ / 500mL
Stock EU 7
Spécification
Identifiants chimiques
78-78-4
72.151
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
6556
2-méthylbutane
C5H12
9338
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CHEBI:30362
CCC(C)C
Spécification
Flacon en verre ambré
990mbar at 20°C
Incolore
500mL
C5H12
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CCC(C)C
72.151
CHEBI:30362
Liquide
2.48
30°C
-160°C
78-78-4
9338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
2-méthylbutane
6556
72.15g/mol
Vidéos
FDS Documents