Learn More
Isobutyl Isobutyrate 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
500g; Glass bottle
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isobutyl isobutyrate |
Note relative au nom | 99% |
CAS | 97-85-8 |
Densité | 0.8560g/mL |
Point d’ébullition | 147.0°C to 149.0°C (1013.0hPa) |
Point d’éclair | 38°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Glass bottle |
Formule moléculaire | C8H16O2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isobutyl isobutyrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.