Learn More
Méthacrylate d’isobutyl, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758260
37.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
97-86-9
C8H14O2
142.20
MFCD00008931,MFCD00084435
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
7352
2-méthylpropyl2-méthylprop-2-énoate
CC(C)COC(=O)C(C)=C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
97-86-9
C8H14O2
142.20
MFCD00008931,MFCD00084435
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
isobutyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, methacrylic acid, isobutyl ester, isobutyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl methacrylate, isobutyl alpha-methacrylate, isobutyl alpha-methylacrylate, unii-v11534uyz0, ccris 4829, isobutylester kyseliny methakrylove
7352
2-méthylpropyl2-méthylprop-2-énoate
CC(C)COC(=O)C(C)=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isobutyl methacrylate
Note relative au nom Stabilized
Acidité 0.005% max. (as methacrylic acid)
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 155.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4210
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Stabilisateur 15 to 20ppm MEHQ
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide