Learn More
Oxyde d’isobutylène 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Isobutylene oxide is employed as an initiator for the preparation of polyisobutylenes. It finds application in the synthesis of 1-tert-butylperoxy-2-methyl-propan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼoxyde dʼisobutylène est utilisé comme initiateur pour la préparation des polyisobutylènes. Il trouve lʼapplication dans la synthèse de 1-tert-butylperoxy-2-méthyle-propan-2-ol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Lʼoxyde dʼisobutylène est utilisé comme initiateur pour la préparation des polyisobutylènes. Il trouve lʼapplication dans la synthèse de 1-tert-butylperoxy-2-méthyle-propan-2-ol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isobutylene oxide |
Densité | 0.808 |
Point d’ébullition | 51°C to 52°C |
Point d’éclair | −32°C (−25°F) |
Odeur | Ether-like |
Indice de réfraction | 1.375 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 102408 |
Informations sur la solubilité | Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water. |