Learn More
Isobutyraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081913
18.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
78-84-2
C4H8O
72.11
MFCD00006980
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
6561
CHEBI:48943
2-methylpropanal
CC(C)C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
78-84-2
C4H8O
72.11
MFCD00006980
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
6561
CHEBI:48943
2-methylpropanal
CC(C)C=O
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyraldéhyde est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de l’isobutanol, de la méthacroléine, de l’hydroxypyvaldéhyde et du néopentyl glycol. Il participe activement à la réaction de Cannizaro. Il est également utilisé comme intermédiaire pour préparer des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des vitamines, des antioxydants, des accélérateurs en caoutchouc, des produits auxiliaires textiles, des parfums et des arômes.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isobutyraldehyde
Point de fusion °C to 65°C
Densité 0.794
Point d’ébullition 63°C to 65°C
Point d’éclair -24°C (-11°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2CHCHO
Indice de réfraction 1.3723
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2045
Beilstein 605330
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5154
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyraldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isobutyraldehyde