Learn More
Hydrochlorure dʼisoindoline, 97 %, ACROS Organics
Marque: Acros Organics 435850050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 32372-82-0 Poids : 0.05500kg
Quantité. | 5g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
32372-82-0 | |
155.63 | |
isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f | |
2,3-dihydro-1H-isoindole;chlorhydrate |
C8H9N·ClH | |
NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N | |
12311031 | |
C1C2=CC=CC=C2CN1.Cl |
Spécification
Isoindoline hydrochloride | |
Authentic | |
Blanc | |
5g | |
96% min. (HPLC) | |
isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f | |
C1C2=CC=CC=C2CN1.Cl | |
155.63 | |
155.63 | |
97% |
59.27 to 64.21% C, 8.64 to 9.36% N | |
Flacon en verre | |
255°C to 256°C | |
32372-82-0 | |
C8H9N·ClH | |
NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydro-1H-isoindole;chlorhydrate | |
12311031 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
- Isoindoline hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.