Learn More
Hydrochlorure dʼisoindoline, 97 %, ACROS Organics
84.09€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS 32372-82-0
Formule moléculaire C8H9N·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 155.63
Clé InChI NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
CID PubChem 12311031
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-isoindole;chlorhydrate
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10027619
FDS Afficher les documents
Acros Organics
435850050
5g Flacon en verre
84.09€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
10159409
FDS Afficher les documents
Acros Organics
435850250
25g Flacon en verre
249.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
32372-82-0
155.63
isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
2,3-dihydro-1H-isoindole;chlorhydrate
C8H9N·ClH
NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
12311031
C1C2=CC=CC=C2CN1.Cl
Spécification
Isoindoline hydrochloride
Authentic
Blanc
5g
96% min. (HPLC)
isoindoline hydrochloride, 2,3-dihydroisoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-isoindole hcl, 1h-isoindole, 2,3-dihydro-, hydrochloride, isoindolinehydrochloride, isoindoline hcl, d0y1rn, dihydroisoindole hydrochloride, ksc491i3f
C1C2=CC=CC=C2CN1.Cl
155.63
155.63
97%
59.27 to 64.21% C, 8.64 to 9.36% N
Flacon en verre
255°C to 256°C
32372-82-0
C8H9N·ClH
NOVIRODZMIZUPA-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-isoindole;chlorhydrate
12311031
Poudre
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Isoindoline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.