Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.4 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
171.00€ - 700.00€
Spécification
Type de filtre | Filtre à tamis |
---|---|
Matériau | PC |
Type | Membranes filtrantes |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Porosité | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Porosité | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10557682
|
Merck
HTTP14250 |
142 mm | Blanc | 0,4 μm | 29 psi |
640.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10752381
|
Merck
HTTP01300 |
13 mm | Blanc | 0,4 μm | 29 psi |
172.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10687891
|
Merck
HTBP01300 |
13 mm | Noir | 0,4 μm | 29 psi |
171.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10350181
|
Merck
RTTP01300 |
13 mm | Blanc | 1,2 μm | 8,5 psi |
171.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10084500
|
Merck
HTTP02500 |
25 mm | Blanc | 0,4 μm | 29 psi |
263.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10074530
|
Merck
HTBP02500 |
25 mm | Noir | 0,4 μm | 29 psi |
321.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10116570
|
Merck
HTTP03700 |
37 mm | Blanc | 0,4 mu;m | ≥1,5 bars |
279.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10657301
|
Merck
HTTP04700 |
47 mm | Blanc | 0,4 μm | 29 psi |
328.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10339940
|
Merck
HTBP04700 |
47 mm | Noir | 0,4 μm | 29 psi |
700.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10024330
|
Merck
HTTP09030 |
90 mm | Blanc | 0,4 μm | 29 psi |
254.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10480221
|
Merck
RTTP14250 |
142 mm | Blanc | 1,2 μm | 8,5 psi |
655.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique.Les filtres à membrane en polycarbonate Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons.Disponibles dans une variété de tailles de pores / débits, diamètres et couleurs.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Spécification
Filtre à tamis | |
PC | |
Membranes filtrantes |