Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 5 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
171.00€ - 645.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PC |
Porosité | 5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10196720
|
Merck
TMTP01300 |
13 mm |
171.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10557872
|
Merck
TMTP02500 |
25 mm |
249.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10567872
|
Merck
TMTP04700 |
47 mm |
550.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10024560
|
Merck
TMTP09030 |
90 mm |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10034560
|
Merck
TMTP14250 |
142 mm |
645.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique.Les filtres à membrane en polycarbonate Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons.Disponibles dans une variété de tailles de pores / débits, diamètres et couleurs.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
5 μm | |
Analyse de l’air ; biologie cellulaire ; culture cellulaire ; essais biologiques ; cytologie ; analyse environnementale ; épifluorescence. | |
Hydrophile | |
Hydrophile |
Blanc | |
PC | |
Non stérile | |
50,0 L/min/cm2 | |
Membranes filtrantes |